Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre transparent, bouchon en PE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Description | Flacon de culture |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 14.65 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 5.5 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Taille du bouchon | 15 |
| Marking Spot | Non |
| Hauteur (métrique) | 44,6 mm |