Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre transparent, bouchon en PE
Code produit 11555914 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,3 ml
5.5 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11555914 2,3 ml 100 pièces
11516074 5.5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11555914
Quantité Prix
1 32.39€ / 100 pièces
10 30.80€ / 100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de culture
Couleur Concluant
Matériau Verre
Volume (métrique) 2,3 ml
Taille du bouchon 11
Marking Spot Non