Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre en PP, bouchon en PE
Code produit 11561404 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11561404 1,28 ml -
12970941 5,5 ml 100 pièces
12980941 4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11561404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 1,28 ml
Nb par paquet 100
Taille du bouchon 8
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 40 mm