Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre en PP, bouchon en PE
Code produit 12970941 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12970941 5,5 ml 100 pièces
11561404 1,28 ml -
12980941 4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12970941
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de culture
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 14,65 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 5,5 ml
Nb par paquet 100
Taille du bouchon 15
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 44,6 mm