Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shelf
Product Code. 15846392 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
386 x 312 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W) Unit Size
15846392 386 x 312 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15846392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    136.00€ / 1 pièces
    Économisez 15.00€
    9% de réduction
 Restricted Item
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Material: Wire; For Use With: Isotemp gravity convection oven/Incubator, 2.3/2.5 cu. ft.
  • Material: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Equipment) Isotemp gravity convection oven/incubator, 2.3/2.5 cu. ft.
Material Wire
Type Shelf
Dimensions (L x W) 386 x 312 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.