Learn More
Kartell™ Béchers gradués de forme courte en polypropylène
Code produit 15805507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduations:
25 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
12 pièces
36 pièces
48 pièces
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
15805507 1000 ml 50 ml 48 pièces
15895497 500 ml 25 ml 60 pièces
15815507 2000 ml 50 ml 36 pièces
15825507 5000 ml 250 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15805507 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0115700
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et excellente résistance chimique. Les bidons de forme courte en polypropylène Kartell™ autoclavables offrent une solution économique et sûre pour la mesure et le versement de liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Autoclavable à 121°C 
  • Très translucide, en particulier lorsqu’il est rempli de liquide
  • La prise de pouce sur la poignée offre une meilleure stabilité, tandis que le bec verseur antigouttes minimise le risque de déversement des liquides
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Translucide
Forme Basse
Matériau Polypropylène
Graduations 50 ml
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 131 mm
Diamètre (métrique) 116 mm