Learn More
Fisherbrand™ Brosse pour tamis
Code produit 11502763 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
20 x 230 mm
30 x 135 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11502763 20 x 230 mm 1 pièce
11512763 30 x 135 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11502763
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Brosse à double extrémité à utiliser avec les tamis de test en acier inox Fisherbrand™.
  • Effectue un brossage délicat
  • Fabriqués en laiton avec des poils en nylon
  • Deux tailles différentes : 30 x 135 mm et 20 x 230 mm
Spécification
Type de produit Brosse terme
Matériau de la poignée Laiton
Quantité 1 de chaque
Dimensions 20 x 230 mm