Learn More
BRAND™ Burette automatique de modèle Schiling SilberBrand™ AR-Glas™ avec flacon de réservoir
Code produit 10562964 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10562964 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10562964 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23766
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon souple pour un remplissage rapide
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Étalonnés pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Remise à zéro automatique
  • Matériaux :
    • Tube de remplissage : PVC
    • Tube de décharge : Silicone
    • Flacon réservoir : PEBD
    • Base : PEHD
    • Raccord, gris : PA
    • Vis de micromètre : laiton/PP
  • Flacon souple pour un remplissage rapide
  • Remise à zéro automatique
  • La vis du micromètre permet une titration fine
  • Titration approximative en libérant la vis du micromètre et en utilisant le bouton
  • Remarque : les burettes qui ne sont pas utilisées pendant de longues périodes doivent être purgées et la pression de la tubulure libérée en ouvrant le robinet d’arrêt
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Ambré
    Capacité (métrique) 25 ml
    Graduations 0,1 mL
    Comprend Flacon de 1 000 ml