Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna™
Code produit 11834000 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11834000 100 ml 2 pièces
10440941 1000 ml -
11854160 250 ml 2 pièces
11844000 500 ml 2 pièces
10756831 50 ml 2 pièces
10417523 25 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11834000 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 33938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.99€
    54.10€ / 2 pièces
    Économisez 5.89€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ comprennent un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788.
  • Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
  • Comprend un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
  • Hauteur mesurée sans bouchon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 100 ml
Hauteur (métrique) 285 mm
Comprend Certificat de lot, bouchon en polypropylène
Balance Graduations ambrées
Matériau du bouchon Polypropylène
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Ambré
Forme Rond
Type de produit Éprouvette à mélange graduée