Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna
Code produit 11834150 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11834150 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11873980 25 ml 0,5 ml 2 pièces
10519871 1000 ml 10 ml 1 pièce
11813990 100 ml 1 ml 2 pièces
11843990 500 ml 5 ml 2 pièces
11893980 50 ml 1 ml 2 pièces
11778138 250 ml 2 ml 2 pièces
10217300 5 ml 0,1 mL 2 pièces
10529871 2000 ml 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11834150 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 31908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.42€
    21.11€ / 2 pièces
    Économisez 2.31€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna possède un bec verseur intégré empêchant les déversements et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Le bec verseur intégré empêche les déversements pendant le versement
  • La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
  • Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 10 ml
Balance Ambré
Graduations 0,2 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 0.2mL
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Ambré
Forme Rond
Class Classe B
Hauteur (métrique) 140 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±0,15 ml
Type de produit Éprouvette graduée