Learn More
Sildenafil, MedChemExpress
Description
Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Sildenafil |
| CAS | 139755-83-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H30N6O4S |
| Quantity | 200 mg |
| Synonym | UK-92480 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 29 mg/mL (61.11 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 474.58 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?