Learn More
Kartell™ Bouchons coniques en silicium
Code produit 10641122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Dia. haut/bas :15/11 mm
Dia. haut/bas :20/14 mm
Dia. supérieur/inférieur :12/9 mm
Dia. supérieur/inférieur :16/12 mm
Dia. supérieur/inférieur :30/21 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10641122 Dia. supérieur/inférieur :16/12 mm 10 pièces
10256911 Dia. haut/bas :15/11 mm 10 pièces
10003041 Dia. haut/bas :20/14 mm 10 pièces
10737672 Dia. supérieur/inférieur :30/21 mm -
10524631 Dia. supérieur/inférieur :12/9 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10641122 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0380400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    14.06€ / 10 pièces
    Économisez 0.94€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En silicium pour rendre ces bouchons adaptés aux applications impliquant des aliments. Les bouchons coniques en silicium Kartell™ sont disponibles dans une variété de tailles pour boucher une variété d’orifices.
  • Adaptés à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire
  • Bouchon conique
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spezifikation
Hauteur (métrique) 20mm
Quantité 1/boîte
Dimensions Dia. supérieur/inférieur :16/12 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Diameter (Metric) Bottom 12 mm
Diamètre (métrique) supérieur 16 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon conique
Forme Conique
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.