Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anneau de piston en silicone
Code produit 15869272
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 2 à 6 L
Flacon de 50 à 500 mL
Flacon de 500 à 2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15869272 Flacon de 50 à 500 mL 1 pièce
15859312 Flacon de 500 à 2000 mL 1 pièce
11704608 Flacon de 2 à 6 L 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15869272 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 161040
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ce segment de piston pour diverses applications. Le segment de piston en silicone est disponible dans une gamme complète de configurations à joint plein et fendu.
  • Anneaux de piston en silicone de caoutchouc robustes pour flacons
  • Pour applications générales en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Silicium
À utiliser avec (équipement) Flacon de 50 à 500 mL
Nb par paquet 1 de chaque
Quantité 1 de chaque
Type de produit Anneau de piston