Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone durci au platine
Code produit 11522573 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14.4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Conditionnement:
10m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11522573 12 mm 10m
11532563 3 mm 10m
11542573 14 mm 10m
11552573 17 mm 10m
11562573 22,5 mm 5m
11582573 31,5 mm 5m
11572573 26,5 mm 5m
11552563 4,5 mm 10m
11562563 5 mm 10m
11572563 6 mm 10m
11582563 7,2 mm 10m
11592563 8 mm 10m
11502573 9 mm 10m
11512573 9,5 mm -
11532573 13 mm 10m
12951388 14.4 mm 5m
11542563 4 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 11522573
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéale pour une utilisation avec une pompe péristaltique en raison de sa résistance à la déchirure plus élevée et de sa vulnérabilité moindre à la fissuration ou aux dommages mécaniques.
  • Le tube n’a pas d’odeur, n’est pas contaminé ou n’a pas de réaction avec le chlore
  • La tubulure durcie au platine est hautement translucide, sans jaunissement, contrairement aux matériaux durcis au peroxyde
  • 60°IRHD ±5°C
  • Approuvé FDA, BGA et WRC
  • Plage de températures : -60°C à 200°C
  • Produit anti-adhérent, hydrophobe
  • Haute résistance électrique et à l’ozone
  • Accumulation bactériologique réduite
  • Convient aux applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BGA et WRC
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec (application) Pour les applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
Couleur Translucide