Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone durci au platine
Code produit 11542563 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14.4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Conditionnement:
10m
5m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
11542563 4 mm 10m
11532563 3 mm 10m
11542573 14 mm 10m
11552573 17 mm 10m
11562573 22,5 mm 5m
11582573 31,5 mm 5m
11572573 26,5 mm 5m
11552563 4,5 mm 10m
11562563 5 mm 10m
11572563 6 mm 10m
11582563 7,2 mm 10m
11592563 8 mm 10m
11502573 9 mm 10m
11512573 9,5 mm -
11522573 12 mm 10m
11532573 13 mm 10m
12951388 14.4 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 11542563
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéale pour une utilisation avec une pompe péristaltique en raison de sa résistance à la déchirure plus élevée et de sa vulnérabilité moindre à la fissuration ou aux dommages mécaniques.
Cette tubulure est inodore, n’est pas contaminée ou n’a pas de réaction avec le chlore. En raison de la construction du matériel, elle a une excellente résistance à l’ozone et d’excellentes propriétés thermiques et électriques, avec un risque limité de lignes d’extrusion sur les surfaces intérieures et extérieures et donc une accumulation bactériologique réduite.
  • Haute pureté
  • 60° IRHD ±5 °C
  • Homologation FDA, BGA & WRC
  • Plage de températures : -60 °C à 200 °C
  • Convient aux applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales
  • Produit anti-adhérent, hydrophobe
  • Haute résistance électrique et à l’ozone
    • Alésage : 2 mm
    • Paroi : 1 mm
    • Diamètre extérieur : 4 mm
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé FDA, BGA et WRC
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 4 mm
Épaisseur (métrique) 1 mm.
À utiliser avec (application) Pour applications agroalimentaires, de laboratoire, pharmaceutiques et médicales