Learn More
Elma™ Support en silicone, peigne latéral
Code produit 17851367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 compartiments
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17851367 10 compartiments 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17851367 Fournisseur Elma™ Code fournisseur 1125218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.50€
    62.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.50€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de paniers modulaires à utiliser avec le Elmasonic P, Elmasonic Sélectionnez, et c'est FACILE.
  • Pour ranger divers instruments, récipients (par exemple des flacons) et pièces à usiner dans le Elmasonic unité
Spécification
Quantité 10 compartiments
Type de produit Portoir
Profondeur (métrique) 10 mm
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL
Hauteur (métrique) 45 mm
Matériau Silicone
Largeur (métrique) 150 mm