Learn More
Fisherbrand Tapis de laboratoire en silicone
Product Code. 15837944 Shop All Thermo Scientific CO₂ Incubators Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l):
35 x 60 cm
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) missing translation for 'unitSize'
15837944 35 x 60 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Product Code. 15837944 missing translation for 'mfr' Fisherbrand missing translation for 'supplierNo' 120580
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Le tapis de laboratoire en silicone Fisherbrand™ est réutilisable, fiable et réversible.
  • Fabriqué en silicone de qualité alimentaire selon la FDA
  • Idéal pour chaque type de laboratoire et les zones plus spécialisées telles que les chambres froides, les salles blanches, les blocs opératoires stériles et les zones où un haut degré de stérilité est exigé
  • Protection des paillasses contre les articles chauds jusqu’à 200°C (392°F)
  • Résistance chimique générale vis-à-vis de substances chimiques oxydantes modérées, hydroxyde de sodium concentré
  • Non résistant à de nombreux solvants, huiles, acides concentrés et à l’hydroxyde de sodium dilué
  • Lavable avec des désinfectants standard dans les éviers ou les lave-vaisselles pour un nettoyage facile pour les utilisations répétitives
  • Peut être enroulé pour un stockage compact
  • Autoclavable à 121° pendant 15 minutes
Specifications
Type de produit Tapis de laboratoire
Matériau Silicone
Absorbance Non absorbant
Longueur (impériale) 13,8 in
Longueur (métrique) 35 cm
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 60 cm
Dimensions (L x l) 35 x 60 cm
Jetable Réutilisable
Température (impériale) max. 392°F
Température (métrique) Max 200°C