Learn More
Fisherbrand™ Adaptateur de pipette de rechange
Code produit 11831920 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11831920 1 à 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11831920 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS5000RFRP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.20€
    21.54€ / 1 pièces
    Économisez 1.66€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Un adaptateur de pipette de rechange à utiliser avec le contrôleur de pipette RF1000.
  • Fabriqués en caoutchouc de silicone
  • Facilite le pipetage manuel à une main
  • Permet une large gamme de tailles de pipettes
Spécification
Description Possibilité d’utiliser des pipettes en verre et plastique de 1 à 50 ml
Dimensions (L x l) 1 à 50 ml
Matériau Caoutchouc de silicone
À utiliser avec (application) Permet une large gamme de tailles de pipettes
Quantité 1/boîte
Type Adaptateur
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Contrôleur de pipette manuel RF1000