Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone pour pompe
Code produit 10213321 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,4 mm
Conditionnement:
15m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) unitSize
10213321 0,8 mm 1,6 mm -
10141841 0,5 mm 1,6 mm 15m
10631692 1,6 mm 1,6 mm 15m
10162031 1,6 mm 2,4 mm 15m
10283361 3,2 mm 1,6 mm 15m
10273411 3,2 mm 2,4 mm 15m
10172031 4,8 mm 2,4 mm 15m
10335111 4,8 mm 1,6 mm 15m
10010061 6,4 mm 2,4 mm 15m
10707501 6,4 mm 1,6 mm 15m
10599201 8 mm 1,6 mm 15m
10468582 8 mm 2,4 mm 15m
10788061 9,6 mm 2,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10213321
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation médicale.
  • Approuvé FDA, NWC et BGA
  • Certifiée conforme aux exigences USP XXII classe 6
  • Autoclavable à 130°C dans la vapeur
  • Stérilisable par irradiation gamma sans nuire à la qualité
  • Aspect opaque ou translucide
Spécification
Certifications/Conformité Classe 6
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Silicone
Longueur totale (métrique) 1500 cm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Pompe péristaltique
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Translucide
Type de produit Tube de pompe