Learn More
DWK Life Sciences Bague d’étanchéité en silicone, VMQ
Code produit 11747118 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
de 11,0 à 13,0 mm
de 13,0 à 15,0 mm
de 15,0 à 17,0 mm
de 17,0 à 19,0 mm
de 25,0 à 27,0 mm
de 31,0 à 33,0 mm
de 5,5 à 6,5 mm
de 7,5 à 9,0 mm
de 9,0 à 11,0 mm
Taille du joint:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Taille du joint Conditionnement
11747118 de 5,5 à 6,5 mm GL 14 10 pièces
11777118 de 25,0 à 27,0 mm GL 45 10 pièces
11831010 de 11,0 à 13,0 mm GL 25 10 pièces
11786828 de 7,5 à 9,0 mm GL 18 -
11338803 de 7,5 à 9,0 mm GL 25 10 pièces
11757198 de 9,0 à 11,0 mm GL 25 -
11777198 de 9,0 à 11,0 mm GL 18 10 pièces
12851054 de 13,0 à 15,0 mm GL 32 10 pièces
13157444 de 15,0 à 17,0 mm GL 32 10 pièces
13118043 de 17,0 à 19,0 mm GL 32 10 pièces
11331485 de 31,0 à 33,0 mm GL 45 10 pièces
11820720 de 5,5 à 6,5 mm GL 18 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11747118 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292340606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.76€
    39.50€ / 10 pièces
    Économisez 20.26€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La bague en silicone est utilisée pour l’étanchéité et la fixation des tuyaux filetés avec des bouchons filetés.
La bague d’étanchéité en silicone correspond au connecteur à vis et présente de bonnes propriétés d’étanchéité. En raison de la couche de PTFE sur un côté de la bague d’étanchéité, le matériau présente une certaine inertie. L’orifice inclus permet l’insertion de tiges en verre, de ferrules, de tuyaux, etc.
  • Avec face en PTFE collée
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de 5,5 à 6,5 mm
À utiliser avec (application) Étanchéité ; connexion de tubes en verre ; adaptés aux bouchons à vis PBT avec ouverture
Taille du joint GL 14
Quantité 10/boîte
Dimensions (métrique) S’adapte au dia. int. de la tubulure :de 5,5 à 6,5 mm
Diamètre (métrique) extérieur 12 mm
Matériau Silicone (VMQ)