Learn More
Macherey-Nagel™ Septa standard en silicone
Code produit 10176731 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10176731 12 mm 50 pièces
10025831 10 mm 50 pièces
10737452 11 mm 50 pièces
10361102 13 mm 50 pièces
10318391 9 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10176731 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 702612
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Spécification
Type de produit Septum standard
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Dureté 60° Shore A
Matériau Silicone
Quantité 50/boîte