Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Code produit 10717781
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
79mm
94mm
Diamètre (métrique) supérieur:
24mm
59,5mm
65mm
70mm
75,5mm
83mm
92mm
107mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur unitSize
10717781 18mm 24mm 1 pièce
10588321 56mm 65mm 1 pièce
10262161 71mm 83mm 1 pièce
10373951 64,5mm 75,5mm 1 pièce
10046401 79mm 92mm 1 pièce
10406321 94mm 107mm 1 pièce
10757971 50,5mm 59,5mm 1 pièce
10788351 60mm 70mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10717781 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 1010518
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont translucides.
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 50 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (métrique) 200°C
Couleur Transparente
Diameter (Metric) Bottom 18mm
Diamètre (métrique) supérieur 24mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon en silicone