Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en silicone
Code produit 11597672 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
6 mm
8 mm
13 mm
17 mm
31 mm
43 mm
49 mm
53 mm
Quantité:
1/boîte
10/boîte
2/paquet
20/boîte
50/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
50 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Quantité Conditionnement
11597672 49 mm 1/boîte 1 pièce
11527662 13 mm 10/boîte 10 pièces
10131511 13 mm 10/boîte 10 pièces
11547662 17 mm 10/boîte 10 pièces
10040131 17 mm 10/boîte 10 pièces
11517672 31 mm 2/paquet 2 pièces
10060141 31 mm 2/paquet 2 pièces
10283601 3 mm 50/boîte 50 pièces
11537652 3 mm 50/boîte 50 pièces
11577672 43 mm 1/boîte 1 pièce
10181841 43 mm 1/boîte 1 pièce
10599561 49 mm 1/boîte 1 pièce
11507682 53 mm 1/boîte 1 pièce
10440693 53 mm 1/boîte 1 pièce
11567652 6 mm 50/boîte 50 pièces
10757311 6 mm 50/boîte -
11587652 8 mm 20/boîte 20 pièces
10213751 8 mm 20/boîte 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 11597672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.94€
    23.69€ / 1 pièces
    Économisez 11.25€
    32% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les tests en laboratoire et/ou alimentaires, le masquage industriel ou l’utilisation pédagogique.
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures de -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Résiste à la fissuration et à la spallation
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Quantité 1/boîte
Diameter (Metric) Bottom 49 mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon