Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Description
- Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes périodes jusqu’à +260°C)
- Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopée
- Test de biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-1
- Duromètre 60 Shore A
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Édition |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 7 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| À utiliser avec | Pompes péristaltiques |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |