Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Code produit 10454281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Conditionnement:
1m
25m
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
10454281 7 mm 10 mm 25m
10058460 10 mm 14 mm 25m
10529661 1 mm 3 mm 25m
10693911 3 mm 5 mm 25m
10577541 2 mm 4 mm 25m
10768921 12 mm 16 mm 25m
10603921 3 mm 6 mm 25m
10088290 4 mm 6 mm 25m
10394081 4 mm 7 mm 25m
10323611 6 mm 10 mm 25m
10602411 5 mm 8 mm 25m
10201821 6 mm 9 mm 25m
10485431 7 mm 11 mm 1m
10028440 8 mm 11 mm 25m
10272101 8 mm 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10454281 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3100710
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
  • Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes périodes jusqu’à +260°C)
  • Conforme aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopée
  • Test de biocompatibilité conforme à la norme ISO 10993-1
  • Duromètre 60 Shore A
Spécification
Certifications/Conformité BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2.Édition
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
À utiliser avec Pompes péristaltiques
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Quantité d’emballage 1 rouleau
Couleur Transparent
Dureté 60 (Shore A ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C