Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone
Code produit 10539201 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Épaisseur (métrique):
0,75 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Conditionnement:
10m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) Conditionnement
10539201 5 mm 1,5 mm 10m
10430313 1,0 mm 1,0 mm 10m
10664372 10,0 mm 2,0 mm 10m
10726931 12,5 mm 2,25 mm 10m
10727121 16 mm 25 mm 10m
10101801 2 mm 1,0 mm 10m
10787121 3 mm 0,75 mm 10m
10111801 3 mm 1,0 mm -
10644182 4 mm 1,5 mm 10m
11507083 6 mm 1,5 mm 10m
10549201 6,5 mm 1,5 mm 10m
11527083 8 mm 2 mm 10m
10101701 9 mm 2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10539201
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des transferts de liquides réguliers, précis et fiables.
Disponibles dans différents diamètres
Spécification
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 1,5 mm