Description
Utilisez cette tubulure pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire.La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ est durcie au peroxyde, offre une excellente résistance à la chaleur et une faible rémanence à la compression.
- Tubulure inodore, non toxique et translucide
- L’élastomère est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences de la classe VI de l’USP
- Fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Stérilisez par autoclave ou rayons gamma
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,19 po |
| Diamètre (métrique) interne | 4,8 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 24,9 pi |
| Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,06 po |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Afficher plus |