Learn More
Graisse silicone à vide
Code produit 11721369
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11721369 50 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11721369 Fournisseur Brand Not Defined Code fournisseur MK3650
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Graisse à vide au silicone
• Température d'utilisation -40°C à +200°C
• Tenue au vide 1,3.10-6 mbar
• Graisse à vide au silicone
• Graisse à vide au silicone
• Parfaite étanchéité des installations sous vide
• Excellente résistance en couche mince
• Faible taux d'exsudation et d'évaporation
• Température d'utilisation -40°C à +200°C
• Très stable à l'évaporation et bonne résistance chimique
• Tenue au vide 1,3.10-6 mbar
• Graisse au silicone
• Graisse silicone à vide, 50 g
• Pour rodage et robinets
• Température -40 à +200°C
• Très faible évaporation et bonne résistance chimique
• Graisse à vide
• Le tube de 50 g
• Pièces communes Laborota toutes verreries
• Graisse silicone, tube 50 g
Spécification
Type de produit Graisse silicone à vide
Format Pâte
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Température (métrique) -40°C à +200°C
Poids (métrique) 50 g