Learn More
BRAND™ Micropipette à canal unique Transferpette™ professionnel, réglable
Code produit 30696109 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
10 μL
10 000 μl
100 μl
1000 μl
2.5 μL
20 μl
200 μl
2500 μL
300 μl
50 μl
5000 μl
Couleur:
Bleu
Bleu foncé
Gris clair
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
30696109 1000 μl Bleu foncé 1 pièce
30696132 1 μl Gris clair 1 pièce
30696125 2.5 μL Gris clair 1 pièce
30696139 10 μL Gris clair 1 pièce
30696121 20 μl Gris clair 1 pièce
30696146 20 μl Jaune 1 pièce
30696128 50 μl Jaune 1 pièce
30696108 100 μl Jaune 1 pièce
30696100 200 μl Jaune 1 pièce
30696137 300 μl Vert 1 pièce
30696129 2500 μL Rouge 1 pièce
30696123 5000 μl Rouge 1 pièce
30696104 10 000 μl Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 30696109 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 706880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    340.00€ / 1 pièces
    Économisez 33.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Micropipette monocanal ergonomique avec repose-doigt réglable, étalonnage facile et conception durable et autoclavable.
  • Son design fin et son repose-doigt réglable assurent une prise en main parfaite, rendant la pipette ergonomique et confortable à utiliser, même lors de longues séances de pipetage.
  • Pour vous permettre de rester flexible en toutes circonstances, le Transferpette™ La version Pro propose deux techniques de réglage :
    • Calibrage facile et permanent sans outils
    • Réglage par l'utilisateur pour une adaptation rapide et réversible aux conditions changeantes telles que la température, la forme de l'embout ou les propriétés du milieu.
  • Le Transferpette™ La version Pro est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité avec une protection intégrée, ce qui la rend à la fois robuste et durable. Il est entièrement autoclavable (121 °C) et disponible sous forme de pipettes monocanal et multicanal.
Limitations d'utilisation :
  • La température de fonctionnement doit être comprise °entre +15 °C °et +40 °C (59 °F à 104 °F). Autres températures sur demande.
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité : 260 ·mPa·s
  • Pour les milieux visqueux, la vitesse doit être ajustée si nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision <±0,6%, < 0.2% (CV)
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu foncé
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 50 à 1000 μL
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle D-1000
Nombre de canaux 1
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette mécanique
Volume (métrique) 1000 μl
Comprend Certificat de performance, support de montage sur étagère et graisse silicone
Incréments 1 μl