Learn More
Axygen™ Réservoir de réactifs à puits unique avec bacs de fond à 96 puits, profil haut, stérile
Code produit 30306807 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/Cs.
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30306807 25/Cs. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30306807 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESSW96HPSIM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    358.57€ / 25 pièces
    Économisez 44.43€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réservoir à 96 puits conçu pour permettre la formation de bassins de collecte à la surface inférieure afin de minimiser le volume mort.
  • Le Axygen La marque propose une gamme complète de réservoirs de réactifs à puits unique et à puits multiples, disponibles dans de nombreux formats pour les applications automatisées et manuelles.
  • Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes à la norme ANSI/SLAS 1-2004 : Microplaques - Dimensions au sol compatibles avec la plupart des systèmes d'automatisation
  • Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
  • Série de puits en forme de diamant : Les bassins de collecte à 96 ou 384 puits situés en surface contribuent à minimiser le volume mort. Sans RNase/DNase, apyrogène, stérile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 240 mL
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
À utiliser avec (application) Contenir et distribuer les liquides
Quantité 25/Cs.
Autoclavable Non autoclavable
Canaux 1
Jetable Usage unique
Forme du fond Plat