Learn More
Fisherbrand™ Porte-lames, sans boîtier
Code produit 11784356 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Boîte de rangement
Sans boîte de stockage
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11784356 Sans boîte de stockage 12 pièces
11774356 Boîte de rangement 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11784356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.15€
    16.84€ / 12 pièces
    Économisez 9.31€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Attribuez une languette à chaque support pour une référence et une classification des lames
  • Chaque porte-lames accueille quatre lames, de 3 × 1 po ou 75 × 25 mm
  • Fourni avec ou sans boîte de rangement en plastique
  • L’ensemble de porte-lames contient 12 porte-lames de 5 × 3 po (127 × 76 mm)
  • Les supports peuvent également être stockés dans l’armoire pour microlames Fisherbrand (réf. catalogue 12-588-30)
Spécification
L’appareil peut contenir Quatre lames de microscope par carte (lames de 75 x 25 mm et 3 x 1 pouce de n’importe quelle épaisseur)
Comprend Sans boîte de stockage
Longueur (impériale) 12,5 po (porte-lames)
Longueur (impériale) de lame 3 po
Longueur (métrique) 127 mm (porte-lames)
Longueur (métrique) de lame 75 mm
Matériau Carton doublé d’un cadre protecteur en plastique
Dimensions Lames de 75 x 25 mm et 3 x 1 pouce de n’importe quelle épaisseur
Largeur (impériale) 3 po (porte-lames)
Largeur (impériale) de lame 1 po
Largeur (métrique) 76 mm (porte-lames)
Largeur (métrique) de lame 25 mm