Description
- Capacity/cycle 192 narrow neck tubes or 98 pipettes - 241 L usable volume
- Simple and flexible - EasyLoad with flexible level positions
- Efficient - strong pump power with the variable-speed pump
- High capacity - reprocessing of laboratory flasks up to 50 L
Specifications
Specifications
| Display | Full-color Touch Screen |
| Material | Stainless Steel |
| Product Type | Laboratory Glassware Washer |
| Volume (Metric) | 241 L |
| Color | Gray |
| For Use With (Application) | Laboratory Glassware Reprocessing |
| Includes | Electrical Heating, Drain Pump, Capacitor, Water Softener |
| Depth (English) | 25 5/8 in. |
| Depth (Metric) | 702 mm |
| Height (Metric) | 1965 mm |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?