Learn More
Slice™ Petits ciseaux
Description
- Oxyde de zirconium Slice™ lames de sécurité
- Poignée en nylon renforcée et résistante avec poignées au toucher doux
- Conception ambidextre
- Finger-friendly™ Le bord dure 11 fois plus longtemps que le métal
- Réduit les blessures, réduit les coûts
- Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
- La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
- Exempt d’huile, de lubrifiant et d’entretien
- Outil sans plomb, BPA et phtalate
- Léger et compact
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | GFN, TPE, acier inox, oxyde de zirconium |
| À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
| Dimensions | S |
| Longueur (impériale) | 5,2 in |
| Longueur (métrique) | 132 mm |
| Comprend | Lames de sécurité en oxyde de zirconium |
| Couleur | Blanc / orange |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 2,44 in |
| Largeur (métrique) | 62 mm |
| Afficher plus |