Learn More
Slice™ Couteau utilitaire à rétractation intelligente
Code produit 16443639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16443639 Noir / bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16443639 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.95€
    37.08€ / 1 pièces
    Économisez 5.87€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le cutter utilitaire durable comprend une lame de sécurité Finger-Friendly™ en céramique avancée
  • Type de poignée : à rétractation intelligente
  • La rétraction intelligente nécessite l’engagement de la glissière et la pression de coupe pour maintenir la lame exposée
  • Donc Pull™ Le curseur réduit la tension
  • Lames compatibles : Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non conductrice, sans étincelles
  • Conception ambidextre
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 6,06 in
Longueur (métrique) 154 mm
Matériau GFN, POM, acier inox, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / bleu
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame en céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 2,35 oz.
Poids (métrique) 66,6 g
Largeur (impériale) 1,41 in
Largeur (métrique) 35,7 mm
Type de poignée À rétractation intelligente
Type de produit Cutter à boîte, couteau utilitaire