Learn More
Cole-Parmer™ Spatules jetables en polypropylène, bleues
Code produit 11740579 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
210 mm
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11740579 210 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11740579 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0626518
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez la contamination croisée grâce à ces spatules jetables en polypropylène. Les spatules jetables en polypropylène sont idéales pour le transfert, la collecte et la manipulation de matériaux chimiques et biologiques. Les spatules sont dotées d’une extrémité présentant une pelle et d’une extrémité présentant une spatule.
Réduisez la contamination croisée grâce à ces spatules jetables en polypropylène. Les spatules jetables en polypropylène Smart Spatule™ sont idéales pour le transfert, la collecte et la manipulation de matériaux chimiques et biologiques. Les spatules sont dotées d’une extrémité présentant une pelle et d’une extrémité présentant une spatule.
  • Spatules jetables en polypropylène (PP)
  • À utiliser comme spatule, tige d’agitation ou grattoir
  • L’extrémité profilée est résistante aux chocs même lorsqu’elle est exposée à l’azote liquide
  • Suffisamment souple pour s’adapter à de nombreux petits récipients afin de gratter ou prélever des échantillons
  • L’intérieur creux réduit le transfert de chaleur et de froid
  • Peut être utilisée avec des acides dilués et des bases
  • Autoclavables
Spécification
Quantité 300 Paquet
Autoclavable Autoclavable
Forme Extrémité pelle, extrémité spatule
Couleur Bleu
Jetable Oui
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Pour le transfert, le prélèvement et la manipulation de matières chimiques et biologiques, à utiliser avec des acides et des bases dilués, réduit la contamination croisée
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 210 mm