Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel client-serveur Smart-Vue™
Automatisez la surveillance de paramètres d’équipement de laboratoire grâce au logiciel client-serveur Thermo Scientific™ Smart-Vue™ et bénéficiez d’une plus grande tranquillité d’esprit.
Spécification
| Certifications/Conformité | Smart-Vue facilite la conformité avec la norme 21 CFR part 11, les cGxP et les SOP. |
|---|
Description
Automatisez la surveillance de paramètres d’équipement de laboratoire grâce au logiciel client-serveur Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Gardez l’esprit tranquille en sachant que votre travail est sous surveillance 24 h / 24 et 7 j / 7. Recevez des notifications immédiates, même lorsque vous n’êtes pas au laboratoire. Ce logiciel fournit une solution “plug-and-play” avec une interface intuitive.
Simplicité intelligente Plug & Play
- Assistant d’installation pour un processus simplifié, étape par étape
- Option SDP (Service Discovery Protocol [protocole de communication informatique en réseau]) qui permet à chaque module d’envoyer un signal au récepteur — identifie le meilleur accès en se basant sur la puissance du signal Radio Fréquence
- Module qui crée automatiquement un nouvel accès jusqu’au receveur s’il ne communique pas pendant 6 heures
- Système de sauvegarde doté d’une capacité de mémoire jusqu’à 3000 points, avec source d’alimentation ininterrompue pour assurer l’enregistrement continu des données
Tableau de bord intuitif
- Utilisation quotidienne simplifiée
- Exportation de rapports en un seul clic aux formats Microsoft™ Excel™, Word™ ou Adobe™ PDF
- Création de graphiques permettant de visualiser les données générées par un ou plusieurs capteurs
- Représentation visuelle de la puissance du signal Radio Fréquence et du QoS (Qualité de Service) surveillés par chaque module
Traçabilité des données & et sécurité
- Niveaux d’accès utilisateurs sécurisés et personnalisés
- Historiques
- Archivage des alarmes
- Protection par mot de passe
- Transmission numérique et sauvegarde des données sécurisées
Possibilités de configuration multiples
- Combinaison des technologies RF et réseau TCP / IP
- Partage instantané des données concernant l’équipement avec le réseau entier
- Plug-in simple, à télécharger, permettant de visualiser les mesures des données de l’équipement depuis n’importe quelle station de travail
Compatibles avec :
Réfrigérateurs, congélateurs, stockage de LN2, incubateurs de CO2, salles blanches, zones de stockage, étuves
Recommandés pour :
Système idéal dans les environnements en atmosphère rigoureusement contrôlés, y compris la production pharmaceutique, la biotechnologie, les cliniques de FIV, les études cliniques et les laboratoires de diagnostics.
Spécification
| Smart-Vue facilite la conformité avec la norme 21 CFR part 11, les cGxP et les SOP. |
La disponibilité des produits Smart-Vue varie d’un pays à l’autre. Demandez à votre représentant local de configurer un système de surveillance sans fil Smart-Vue adapté au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.