Learn More
Thermo Scientific™ Membrane RO du système de purification d’eau pure Smart2Pure12 avec prétraitement intégré
Code produit 11347141 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cartouche:
Membrane d’osmose inverse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de cartouche Conditionnement
11347141 Membrane d’osmose inverse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11347141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 09.2012
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
  • Membrane RO avec prétraitement intégré
  • À utiliser avec les systèmes de purification d’eau Smart2Pure
  • Débit de 12 l/h
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Membrane d’osmose inverse
Description Osmose inverse avec prétraitement intégré
Débit 12 L/h
Type d’eau de production Type 3
À utiliser avec (application) AA, IC, ICP, tampon standard
Débit RO 12 L/h
Type de produit Pièce de rechange pour système de purification d’eau Smart2Pure