Learn More
R&D Systems™ SMER 3
Description
Selective inhibitor of a yeast SCF family E3 ubiquitin ligase (SCFMet30) in vitro and in vivo. Induces the expression of MET genes; blocks cell proliferation. Enhancer of rapamycin (Cat. No. 1292).
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 224.18 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 224.18 |
| Chemical Name or Material | SMER 3 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?