Learn More
Justrite™ Fumeurs Cease-Fire™ Récipient à mégots
Code produit 11944996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Noir
Terre cuite
Vert sapin
Étain
Matériau:
PE-HD
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Conditionnement
11944996 Terre cuite PE-HD 1 pièce
12920225 Beige Polyéthylène -
10162282 Noir Polyéthylène 1 pièce
10021092 Étain PE-HD 1 pièce
10122332 Vert sapin Polyéthylène -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11944996 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 26800T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.77€
    112.41€ / 1 pièces
    Économisez 41.36€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conception innovante limitant la circulation d'oxygène et permettant d'éteindre les cigarettes rapidement et en toute sécurité
  • Recueille en toute sécurité les mégots de cigarettes inesthétiques
  • Fabriqué en PEHD avec un additif ignifuge et une protection UV qui ne rouille pas, ne bosse pas, ne craque pas ou ne se déforme pas
  • Le revêtement du seau en acier galvanisé réduit le risque d’incendie et facilite le nettoyage
  • L’ouverture unique du couvercle empêche la pluie d’entrer et évite l’introduction d’autres déchets en réduisant davantage le risque d’incendie
  • Pour les environnements très humides, un rebord “recourbé” interne unique empêche la condensation des goudrons de s’échapper
  • Les encoches d’arrimage assurent une meilleure sécurité et une plus grande stabilité en cas d’intempéries
Order Info
Dimensions (OD x H) : 16,5 x 38,5 in (41,9 x 97,8 cm).
Certifications
Conforme ADA. Soumis à des essais d’inflammabilité FM et approuvé par FM Global.
Specifications
Capacité (métrique) 15 l
Certifications/Conformité FM, ADA
Diamètre (métrique) externe 41,9 cm
Diamètre (impériale) externe 16,5 in
Capacité (impériale) 4 gal
Couleur Terre cuite
Hauteur (métrique) 97,8 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Poids (impériale) 14,5 lb
Poids (métrique) 6,5 kg
Comprend Seau à revêtement en acier galvanisé
Matériau de revêtement Acier galvanisé
À utiliser avec (application) Limite le flux d’oxygène pour éteindre les cigarettes rapidement et en toute sécurité
Hauteur (impériale) 38,5 in
Matériau PE-HD
Type de produit Cendrier