Learn More
Motic™ Stéréomicroscope à zoom série SMZ171
Code produit 15190073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360°
Trinoculaire, incliné à 45°, rotatif à 360°, à division optique fixe 50:50
Trinoculaire, inclinée à 35°, rotation à 360°
Type d’éclairage:
LED, Éclairage transmis
Nécessite un éclairage externe
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Type d’éclairage Conditionnement
15190073 Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360° LED, Éclairage transmis 1 pièce
15150073 Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360° Nécessite un éclairage externe -
15110083 Trinoculaire, incliné à 45°, rotatif à 360°, à division optique fixe 50:50 LED, Éclairage transmis 1 pièce
15100083 Trinoculaire, inclinée à 35°, rotation à 360° Nécessite un éclairage externe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15190073 Fournisseur Motic™ Code fournisseur 1100200600754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1315.00€ / 1 pièces
    Économisez 390.00€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La rotation du bouton de zoom permet d’accéder à l’ensemble de la plage de zoom de 6,7:1, résultant en une plage de grossissement de 7,5X à 50X avec des oculaires standard WF10X/23 mm. Le stéréomicroscope à zoom Motic™ série SMZ171 permet de zoomer facilement d’un aperçu d’échantillon jusqu’aux structures minuscules.
  • Le système optique Greenough produit des images nettes et claires. La parafocalité est assurée pendant l’exécution sur la grande plage de zoom de 6,7:1.
  • Les 5 butées à déclic sur le zoom fluide permettent une reproduction précise des grossissements à des fins de mesure.
  • Le grand champ de vision est assuré par les oculaires 10X/23 standard.
  • Grâce à la grande distance de travail de 110 mm, vous bénéficiez d’espace suffisant pour vos tâches de préparation et de réparation. La profondeur de champ exceptionnelle permet de créer une image droite 3D convaincante.
  • La flexibilité du système permet des configurations plus complexes avec des statifs à bras, des sources de lumière externes et une mise à niveau de la station de documentation complète.
Spécification
Comprend Plateau d’exposition noir / blanc en verre dépoli et housse de protection
Tension 100/240 V
Pouvoir grossissant 7.5X à 50X
Types d’objectifs Achromatique
Champ de vision 23 mm
Portée du zoom Zoom 1:6,7
Dimensions (L x l x H) 303 x 239 x 405 mm
Alimentation électrique 100/240 V
Garantie 2 ans pour les pièces électriques / 5 ans pour les pièces optiques et mécaniques
Type de produit Stéréomicroscope avec zoom
Modèle SMZ-171-BLED
Type de tête Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360°
Type d’éclairage LED, Éclairage transmis
Eyepiece WF10X/23 mm
Quantité 1 de chaque