Learn More
Thermo Scientific™ Microtube à centrifuger à bouchons à clipser à faible rétention
Code produit 11579914 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Capacité (métrique):
0.6 ml
1.5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Capacité (métrique) Conditionnement
11579914 Stérile 2 ml 500 pièces
11535534 Non stérile 2 ml 500 pièces
11569914 Stérile 1.5 ml 500 pièces
11525564 Non stérile 0.6 ml 1000 pièces
11559914 Stérile 0.6 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11579914 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3453
Quantité Prix
1 41.20€ / 500 pièces
10 37.10€ / 500 pièces
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Améliorez la récupération des échantillons en réduisant considérablement la liaison de surface avec ces tubes qui ne contiennent ni additifs ni revêtements.
Les liquides visqueux et les réactifs coûteux retenus dans un tube pour microcentrifugeuses ont un effet sur la précision et l’exactitude des dosages. Les microtubes à centrifuger à bouchons à clipser à faible rétention pour Thermo Scientific™ améliorent la récupération des échantillons sans additifs ni revêtements. Les tubes à bouchons à clipser à faible rétention de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml permettent une récupération maximum des échantillons en réduisant considérablement la liaison de surface.
  • Le bouchon en bec de canard réduit la pression requise pour ouvrir le tube grâce à une plus grande surface de contact tout en garantissant que le bouchon restera fermé pendant la centrifugation
  • Les propriétés de faible rétention ne sont pas obtenues par des procédés de revêtement ou d’inclusion dans du plastique, ce qui garantit que les échantillons ne seront pas contaminés par ces additifs
  • Les tubes resteront fermés pendant la centrifugation et s’ouvrent pourtant facilement d’une main si nécessaire
  • Les tubes sont disponibles en couleur ambrée afin de protéger vos échantillons photosensibles
  • Les marques de graduation sur le tube de microcentrifugeuse permettent de référencer efficacement les échantillons
Options de couleurs et de conditionnement
  • Une grande variété d’options de conditionnement sont disponibles pour vous aider à mieux contrôler les risques de contamination dans le laboratoire
  • Pour répondre aux exigences de stérilité les plus strictes, des tubes stériles à emballage individuel sont disponibles
  • Les options de couleur, en plus des coloris ambré et naturel, sont le rouge, le bleu, le vert, le jaune et le violet et un emballage de couleur mixte
Excellente qualité
  • Fabriqués en polypropylène vierge, ces microtubes à centrifuger garantissent l’intégrité des échantillons pendant l’ébullition, la congélation et la centrifugation
  • Ce produit stérile est certifié exempt de RNase, DNase, ADN, ATP, biocontamination et endotoxines
  • Produit non stérile certifié apyrogène et exempt de RNase, DNase et ADN
Recommandé dans les cas suivants :
Utilisation quotidienne au laboratoire, y compris la centrifugation et le stockage des échantillons à court terme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Plat
Certifications/Conformité Certifié exempt de RNase, de DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Conditionnement 50 tubes/sachet, 10 sachets/unité, 10 unités/boîte
Stérilité Stérile
Graduated Oui
FCR max. 25 k x G