Learn More
Fisherbrand™ Flacon à bouchon à clipser, verre transparent
Code produit 10749644 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
9,1 ml
10 ml
15 ml
27 ml
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10749644 10 ml -
10495982 9,1 ml -
11580535 15 ml 100 pièces
10335582 27 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10749644
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Un flacon pratique et peu coûteux pour des analyses non critiques
  • Transparent
  • Verre
  • Fond plat
Nécessite : un bouchon à pression PE de 18 mm (vendu séparément, voir 11797607).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 10 ml
Type de goulot Flacon de culture
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel 0,5 ml
Volume (métrique) de travail 12,7 mL
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND18
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 50 mm
Type de produit 3e classe hydrolytique