Learn More
Globe Scientific Snap Caps with Single Thumb Tab for 13mm Tubes
Code produit 31922773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blue
Clear
Gray
Green
Lavender
Red
White
Yellow
Conditionnement:
20000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31922773 Clear 20000 pièces
31922843 Gray 20000 pièces
31922705 Blue 20000 pièces
31922617 Lavender 20000 pièces
31922662 Green 20000 pièces
31923504 White 20000 pièces
31922824 Yellow 20000 pièces
31922503 Red 20000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31922773 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 113146C
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
To recap blood drawing tubes, glass test tubes and plastic culture tubes
  • Made of Low-density polyethylene
  • Maintains tight seal during centrifugation, agitation and refrigeration procedures
  • One thumb tab allows more tubes to be stacked closely and for easy removal of cap
  • Assorted colors available for sample identification purposes
Spécification
Comprend Single thumb tab
Type de produit Snap Cap
Matériau LDPE
Couleur Clear
À utiliser avec (équipement) 13 mm glass and evacuated tubes and 12 mm plastic test tubes