Learn More
WHEATON™ Fiole à boutons/clipseurs
Code produit 30286507 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
7 ml
10 ml
15 ml
20 ml
30 ml
Conditionnement:
140 pièces
162 pièces
190 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30286507 10 ml 190 pièces
30286524 7 ml 190 pièces
30286526 15 ml 162 pièces
30286520 20 ml 162 pièces
30286510 30 ml 140 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30286507 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 105010
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacons à bouchon à pression/clip
  • WHEATON™ Les flacons à bouchon à pression/clip sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à dilatation de 5,1 et utilisent le WHEATON™ Fermeture à pression/clip en PEBD de 22 mm
  • Les flacons et les bouchons sont particulièrement adaptés au stockage des poudres et des échantillons grâce à leur large ouverture.
  • Les flacons sont munis d'un col à anneau de serrage pour le bouchon à pression flexible en polyéthylène basse densité de 22 mm, de type « à rabattre ».
  • Les flacons à bouchon à pression sont disponibles en contenances de 7 ml à 30 ml pour une plus grande flexibilité dans le stockage de vos échantillons.
  • Les bouchons à pression en PEBD de 22 mm sont vendus séparément des flacons, et leur taille unique convient à toutes les tailles de flacons.
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 23.25 mm
Matériau Verre borosilicaté (type 1, classe B)
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 10 ml
Type de bouchon Tapa a presión/con clip
Quantité 190/Pk.
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 46 mm
Type de produit Flacon