Description
- WHEATON™ Les flacons à bouchon à pression/clip sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à dilatation de 5,1 et utilisent le WHEATON™ Fermeture à pression/clip en PEBD de 22 mm
- Les flacons et les bouchons sont particulièrement adaptés au stockage des poudres et des échantillons grâce à leur large ouverture.
- Les flacons sont munis d'un col à anneau de serrage pour le bouchon à pression flexible en polyéthylène basse densité de 22 mm, de type « à rabattre ».
- Les flacons à bouchon à pression sont disponibles en contenances de 7 ml à 30 ml pour une plus grande flexibilité dans le stockage de vos échantillons.
- Les bouchons à pression en PEBD de 22 mm sont vendus séparément des flacons, et leur taille unique convient à toutes les tailles de flacons.
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 23.25 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1, classe B) |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 7 ml |
| Type de bouchon | Tapa a presión/con clip |
| Quantité | 190/Pk. |
| Marking Spot | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |