Learn More
WHEATON™ Fermeture à pression/clip pour flacons
Code produit 30286505 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
140/paquet
162/paquet
190/paquet
Conditionnement:
140 pièces
162 pièces
190 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30286505 162/paquet 162 pièces
30286512 140/paquet 140 pièces
30286509 190/paquet 190 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30286505 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 105050162
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fermetures à pression/clip pour flacons
  • WHEATON™ Les flacons à bouchon à pression/clip sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à dilatation de 5,1 et utilisent le WHEATON™ Fermeture à pression/clip en PEBD de 22 mm
  • Les flacons et les bouchons sont particulièrement adaptés au stockage des poudres et des échantillons grâce à leur large ouverture.
  • Les flacons sont munis d'un col à anneau de serrage pour le bouchon à pression flexible en polyéthylène basse densité de 22 mm, de type « à rabattre ».
  • Les flacons à bouchon à pression sont disponibles en contenances de 7 ml à 30 ml pour une plus grande flexibilité dans le stockage de vos échantillons.
  • Les bouchons à pression en PEBD de 22 mm sont vendus séparément des flacons, et leur taille unique convient à toutes les tailles de flacons.
  • Les capsules à pression sont vendues par paquets de 140, 162 et 190 pour correspondre aux quantités des flacons.
Spécification
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Polyéthylène
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Quantité 162/paquet
À utiliser avec (équipement) Flacon
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Bouchon à clipser