Learn More
WHEATON™ Fermeture à pression/clip pour flacons
Code produit 30286509 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
140/paquet
162/paquet
190/paquet
Conditionnement:
140 pièces
162 pièces
190 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30286509 190/paquet 190 pièces
30286512 140/paquet 140 pièces
30286505 162/paquet 162 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30286509 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 105050190
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Fermetures à pression/clip pour flacons
  • WHEATON™ Les flacons à bouchon à pression/clip sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à dilatation de 5,1 et utilisent le WHEATON™ Fermeture à pression/clip en PEBD de 22 mm
  • Les flacons et les bouchons sont particulièrement adaptés au stockage des poudres et des échantillons grâce à leur large ouverture.
  • Les flacons sont munis d'un col à anneau de serrage pour le bouchon à pression flexible en polyéthylène basse densité de 22 mm, de type « à rabattre ».
  • Les flacons à bouchon à pression sont disponibles en contenances de 7 ml à 30 ml pour une plus grande flexibilité dans le stockage de vos échantillons.
  • Les bouchons à pression en PEBD de 22 mm sont vendus séparément des flacons, et leur taille unique convient à toutes les tailles de flacons.
  • Les capsules à pression sont vendues par paquets de 140, 162 et 190 pour correspondre aux quantités des flacons.
Spezifikation
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Polyéthylène
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Quantité 190/paquet
À utiliser avec (équipement) Flacon
Autoclavable Non autoclavable
Type de produit Bouchon à clipser
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.