Learn More
Fisherbrand™ Flacons à échantillons en verre avec bouchon à clipser ou bouchon poussoir
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- La capacité polyvalente varie selon une variété de tailles
- Peut être utilisé avec des bouchons à clipser ou poussoirs
- Rebord roulé pour une application facile de bouchon
- Convient particulièrement au stockage de poudres et d’échantillons secs
- Bouchons poussoirs ou à clipser en polyéthylène Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément (15344789)
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 23 mm |
| Matériau | Verre neutre type 1B |
| Volume (métrique) | 7 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser ou bouchon poussoir |
| Taille du bouchon | 22 mm |
| Hauteur (métrique) | 34 mm |