Learn More
Fisherbrand™ Flacons à échantillons en verre avec bouchon à clipser ou bouchon poussoir
Code produit p-7070788 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Conditionnement:
140 pièces
162 pièces
190 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15374769 10.5 ml 190 pièces
15384769 14 ml 162 pièces
15304779 28 ml 140 pièces
15394769 21 ml 162 pièces
15364769 7 ml 190 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15374769
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Stockez et affichez vos échantillons facilement et en toute sécurité. Les flacons de prélèvement en verre avec bouchon poussoir ou à clipser Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Les bouchons à visser ou à clipser en PE Fisherbrand™ sont vendus séparément.
  • Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
  • La capacité polyvalente varie selon une variété de tailles
  • Peut être utilisé avec des bouchons à clipser ou poussoirs
  • Rebord roulé pour une application facile de bouchon
  • Convient particulièrement au stockage de poudres et d’échantillons secs
  • Bouchons poussoirs ou à clipser en polyéthylène Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau Verre neutre type 1B
Volume (métrique) 10.5 ml
Type de bouchon Bouchon à clipser ou bouchon poussoir
Taille du bouchon 22 mm
Hauteur (métrique) 46 mm