Learn More
Brannan™ 200 Densimètres de gravité propres à la série
Code produit 12606255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,800 à 1,000 g/ml
1,00 à 1,20 g/ml
1,200 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,800 g/ml
1,800 à 2,000 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Conditionnement
12606255 1,200 à 1,400 g/ml 1 pièce
12871428 0,800 à 1,000 g/ml 1 pièce
12881428 1,00 à 1,20 g/ml 1 pièce
12801438 1,400 à 1,600 g/ml 1 pièce
12811438 1,600 à 1,800 g/ml 1 pièce
12821438 1,800 à 2,000 g/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12606255 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/503/0
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • Longueur de 250 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision de densité relative à ± 0,002
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre de gravité spécifique
Précision 0,004 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Certifications/Conformité ISO 650, 916
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Verre
Plage Baumé 1,2 à 1,4 g/ml
À utiliser avec (application) Tension superficielle moyenne
Plage de densité relative 1,200 à 1,400 g/ml
Temperature of Standardization 15,6 °C